Learn More
Ester phénylméthylique de l'acide 3-amino-3-oxopropanoïque, TRC
Product Code. 30311447
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30311447 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30311447 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA612225250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Amino-3-oxo-propanoic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 1042348-44-6
Formule moléculaire C11 H15 N5 O5
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15N5O5/c1-11(20)6(18)4(2-17)21-9(11)16-3-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h3-4,6,9,17-18,20H,2H2,1H3,(H3,12,14,15,19)/t4-,6?,9-,11?/m1/s1
SMILES CC1(O)C(O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)-3-méthyloxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 297.267
Poids de la formule 297.107