Learn More
Ester phénylméthylique de l'acide 3-amino-3-oxopropanoïque, TRC
Code produit 30311272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311272 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311272 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA612225100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-3-oxo-propanoic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 1042348-44-6
Formule moléculaire C11 H15 N5 O5
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15N5O5/c1-11(20)6(18)4(2-17)21-9(11)16-3-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h3-4,6,9,17-18,20H,2H2,1H3,(H3,12,14,15,19)/t4-,6?,9-,11?/m1/s1
SMILES CC1(O)C(O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)-3-méthyloxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 297.267
Poids de la formule 297.107