Learn More
3-amino-3-phényl-1-propanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11945281 2.5 g Flacon en verre -
10199512 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292930025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14593-04-5 | C9H13NO | 151.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14593-04-5
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Numéro MDL MFCD00801124,MFCD01311768,MFCD01311791
Clé InChI SEQXIQNPMQTBGN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-amino-3-phenyl-1-propanol, dl-beta-phenylalaninol, 3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3-phenyl-dl-beta-alaninol, 1-propanol, 3-amino-3-phenyl, benzenepropanol, gamma-amino, 1-amino-3-hydroxyprop-1-yl benzene, dl--phenylalaninol, 3-amino-3-phenylpropanol, acmc-1c4c0
CID PubChem 203500
Nom IUPAC 3-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES NC(CCO)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Point de fusion 70.0°C to 77.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(NH2)CH2CH2OH
Quantité 2.5 g
Beilstein 13,IV,1919
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and chloroform
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.