Learn More
Acide 3-amino-4-[(1-benzyl-2-méthoxy-2-oxoéthyl)amino]-4-oxobutanoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10585855
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10585855 100 g 100g
10476862 10 g 10g
10555374 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10585855 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00761FA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 25548-16-7
Formule moléculaire C14H18N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 294.31
Numéro MDL MFCD00176858
Clé InChI IAOZJIPTCAWIRG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme aminosweet, equal, tri-sweet, 3-amino-4-1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl amino-4-oxobutanoic acid, canderel, sweet dipeptide, aspartame usan:ban:inn, methyl alpha-aspartylphenylalaninate, phenylalanine,a-aspartyl-, 2-methyl ester, sanecta
CID PubChem 2242
SMILES COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C(N)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-[(1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-4-oxobutanoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 100 g
Nom IUPAC acide 3-amino-4-[(1-méthoxy-1-oxo-3-phénylpropan-2-yl)amino]-4-oxobutanoïque
Poids de la formule 294.31
Pourcentage de pureté 97%