Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-Amino-4,4,4-trifluorobutyrique, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride |
| Point de fusion | 197°C to 199°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 193.55 |
| Pourcentage de pureté | 95% |