Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-Amino-4,4,4-trifluorobutyrique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15480847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480847 250 mg 250mg
15470847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18336.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91291-66-6
Formule moléculaire C4H7ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.55
Numéro MDL MFCD00181951
Clé InChI MRMARVCQZOYQPI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid hydrochloride, 3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
CID PubChem 14442472
Nom IUPAC Acide 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoïque ; chlorhydrate
SMILES Cl.NC(CC(O)=O)C(F)(F)F
Specifica
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
Point de fusion 197°C to 199°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.55
Pourcentage de pureté 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.