Learn More
3-amino-4-bromo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474483 25 g -
11454483 1 g 1g
11464483 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474483 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11012.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16461-94-2 | C3H4BrN3 | 161.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16461-94-2
Formule moléculaire C3H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 161.99
Numéro MDL MFCD00082728
Clé InChI OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-bromopyrazole, 4-bromo-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo, 4-bromo-2h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromo-2h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromopyrazole-5-ylamine, 3-amino-4-bromo pound inverted question markpyrazole
CID PubChem 140079
Nom IUPAC 4-bromo-1H-pyrazol-5-amine
SMILES C1=NNC(=C1Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Point de fusion 134°C to 137°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1617109
Poids de la formule 161.99
Pourcentage de pureté 97%