Learn More
3-Amino-4-bromo-5-phényle-1 H-pyrazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463324 1 g 1g
11473324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10621.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2845-78-5 | C9H8BrN3 | 238.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2845-78-5
Formule moléculaire C9H8BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 238.09
Numéro MDL MFCD00082666
Clé InChI QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
CID PubChem 594319
Nom IUPAC 4-bromo-5-phényl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Point de fusion 111°C to 117°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.09
Pourcentage de pureté 96%