Learn More
3-Amino-4-bromo-5-phénylpyrazole, TRC
Code produit 30316234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316234 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316234 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6018351G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-bromo-5-phenylpyrazole
CAS 2845-78-5
Formule moléculaire C9 H8 Br N3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8BrN3/c10-7-8(12-13-9(7)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,11,12,13)
SMILES Nc1[nH]nc(c1Br)c2ccccc2
Nom IUPAC 4-bromo-3-phényl-1H-pyrazol-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 238.08
Poids de la formule 236.9902