Learn More
3-amino-4-carbéthoxypyrazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10050580 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10050580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10050580 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 103310050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-carbethoxypyrazole
Note relative au nom 99%
CAS 6994-25-8
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 103.0°C to 107.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H9N3O2
Numéro MDL MFCD00005238
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
Clé InChI YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
Nom IUPAC 5 -amino-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
CID PubChem 81472
Poids de la formule 155.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline