Learn More
Acide 3-amino-4-(carboxyméthyl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-4-(carboxymethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1373232-85-9 |
| Formule moléculaire | C9 H9 N O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Nintedanib Impurity 52 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c10-7-3-6(9(13)14)2-1-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4,10H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | Nc1cc(ccc1CC(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-amino-4-(carboxyméthyl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.172 |
| Poids de la formule | 195.053 |