Learn More
3-Amino-4-chloro-1 H-indazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447077 250 mg 250mg
15427077 1 g 1g
15437077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15447077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34143.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 20925-60-4 | C7H6ClN3 | 167.596 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20925-60-4
Formule moléculaire C7H6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 167.596
Numéro MDL MFCD00663139
Clé InChI QPLXQNVPEHUPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-chloro, 3-amino-4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-amine, 4-chloro-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-ylamine
CID PubChem 313444
Nom IUPAC 4-chloro-1H-indazol-3-amine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=NN2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Point de fusion 157°C to 159°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 167.6
Pourcentage de pureté 97%