Learn More
Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11410553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410553 25 g 25g
11420553 100 g 100g
11430553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410553 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12671.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2840-28-0
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007671
Clé InChI DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
CID PubChem 76092
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Point de fusion 213°C to 218°C
Quantité 25 g
Beilstein 2085846
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%