Learn More
Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15750839 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15750839 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15750839 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219305000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
CAS 2840-28-0
Point de fusion 214.0°C to 218.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Formule linéaire H2NC6H3(Cl)CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 14,412
Synonyme benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
Clé InChI DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
CID PubChem 76092
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%