Learn More
Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque, TRC
Code produit 30323342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323342 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323342 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61774550G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 2840-28-0
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)O
Nom IUPAC 3-amino-4-chlorobenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Poids de la formule 171.0087