Learn More
Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque, TRC
Product Code. 30325905
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Unit Size:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30325905 10 g 10g
30311559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30325905 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA61774510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 2840-28-0
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Poids de la formule 171.0087