Learn More
3-Amino-4-cyanopyrazole, TRC
Code produit 30312966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312966 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA603520250G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-cyanopyrazole
CAS 16617-46-2
Formule moléculaire C4 H4 N4
Quantité 250 g
Synonyme Allopurinol Nitrile Impurity
Formule InChI InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
SMILES Nc1n[nH]cc1C#N
Nom IUPAC 3-amino-1H-pyrazole-4-carbonate,
Poids moléculaire (g/mol) 108.1
Poids de la formule 108.0436