Learn More
3-Amino-4-cyanopyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15425287
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15425287 250 mg 250mg
15415287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15425287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32550.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78790-79-1
Formule moléculaire C6H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 119.13
Numéro MDL MFCD04035596
Clé InChI PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6t
CID PubChem 10678219
Nom IUPAC 3-aminopyridine-4-carbonitrile
SMILES NC1=C(C=CN=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-cyanopyridine
Point de fusion 135°C to 138°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 119.13
Pourcentage de pureté 97%