Learn More
3-Amino-4-éthyl-1 H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429768 5 g 5g
15439768 250 mg 250mg
15419768 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15429768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63199.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 43024-15-3 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole is employed as a intermediate for chemical research and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-amino-4-éthyl-1H-pyrazole est utilisé comme intermédiaire pour la recherche chimique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43024-15-3
Formule moléculaire C5H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 111.15
Numéro MDL MFCD06797570
Clé InChI RDCODVKTTJWFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethylpyrazole, 3-amino-4-ethyl-1h-pyrazole, 4-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethyl pyrazole, 4-ethyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 4-ethyl
CID PubChem 11789157
Nom IUPAC 4-ethyl-1H-pyrazol-5-amine
SMILES CCC1=C(N)NN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 111.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide