Learn More
Acide 3-Amino-4-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15467738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467738 5 g 5g
15457738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61233.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2365-85-7
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.128
Numéro MDL MFCD00130055
Clé InChI WFSPEVFSRUTRCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-fluoro, 5-carboxy-2-fluoroaniline, 3-amino-4-fluoro-benzoic acid, pubchem4690, acmc-1cilf, ksc207o2p, benzoicacid, 3-amino-4-fluoro, tos-bb-0112, wfspevfsrutrcn-uhfffaoysa
CID PubChem 75396
Nom IUPAC Acide3-amino-4-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Point de fusion 182°C to 184°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre