Learn More
Hydrate d’acide 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzène-1-sulfonique, Thermo Scientific™
Code produit 10566015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10566015 5 g 5g
10775473 10 g 10g
11356935 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10566015 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01747DE
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 175278-60-1
Formule moléculaire C6H8N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 252.197
Clé InChI HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1
CID PubChem 5712259
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonique ; hydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 252.21
Pourcentage de pureté 97%