Learn More
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30784732
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30784732 100 g
30767390 25 g
30780783 10 g
30773522 500 g
30777099 1 g
30778788 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30784732 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10531100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
CAS 1571-72-8
Formule moléculaire C7H7NO3
Numéro MDL MFCD00007697
Quantité 100 g
SMILES NC1=C(O)C=CC(=C1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Pourcentage de pureté 97%