Learn More
Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30337170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337170 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337170 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63481550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1571-72-8
Formule moléculaire C7 H7 N O3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(ccc1O)C(=O)O
Nom IUPAC 3-amino-4-hydroxybenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Poids de la formule 153.0426