Learn More
Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 1571-72-8 |
| Formule moléculaire | C7 H7 N O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(ccc1O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | 3-amino-4-hydroxybenzoic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.14 |
| Poids de la formule | 153.0426 |