Learn More
3-amino-4-iodo-1H-indazole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10199359 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10199359 5 g 5g
10311730 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10199359 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435750050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 599191-73-8
Formule moléculaire C7H6IN3
Poids moléculaire (g/mol) 259.05
Numéro MDL MFCD03426697
Clé InChI OEQIVIYSUJXCFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino-4-iodo-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-iodo, 3-amino-4-iodoindazole, 4-iodo-1h-indazol-amine, ksc268o0n, 4-iodo-1h-indazole-3-amine, 4-iodo-1h-indazole-3-ylamine, 3-amino-4-iodo-indazole
CID PubChem 4057787
Nom IUPAC 4-iodo-1H-indazol-3-amine
SMILES NC1=NNC2=CC=CC(I)=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-iodo-1H-indazole
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150.0°C to 152.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 259.05
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement