Learn More
3-amino-4-iodo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11996221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11996221 1 g 1g
11916231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11996221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444520010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81542-51-0 | C3H4IN3 | 208.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81542-51-0
Formule moléculaire C3H4IN3
Poids moléculaire (g/mol) 208.99
Clé InChI CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-iodo-1h-pyrazole, 4-iodo-2h-pyrazol-3-amine, 4-iodo-3-aminopyrazole, 3-amino-4-iodo-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 4-iodo
CID PubChem 12831626
Nom IUPAC 4-iodo-1H-pyrazol-5-amine
SMILES C1=NNC(=C1I)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
Point de fusion 143°C to 146°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.99
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.