Learn More
3-amino-4-méthoxybenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411678 25 g 25g
11401678 5 g 5g
11421678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11411678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13942.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17481-27-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17481-27-5
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00017132
Clé InChI INCJNDAQNPWMPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-p-anisamide, 3-amino-4-methoxy-benzamide, 3-amino-4-methoxy benzamide, acmc-209e8v, 5-amino-4-methoxybenzamide, cambridge id 5306680, ksc495o3j, incjndaqnpwmpz-uhfffaoysa
CID PubChem 87135
Nom IUPAC 3-Amino-4-méthoxybenzamide
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methoxybenzamide
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%