Learn More
acide 3-amino-4-méthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449127 5 g 5g
11459127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20669.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2840-26-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2840-26-8
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD00002521
Clé InChI FDGAEAYZQQCBRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-p-anisic acid, p-anisic acid, 3-amino, 3-amino-4-methoxy-benzoic acid, 3-amino-4-anisic acid, 3-amino-4-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methoxy, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova, 3-amino-4-methoxybenzoic, 5-carboxy-2-methoxyaniline, kyselina 3-amino-4-methoxybenzoova czech
CID PubChem 17823
Nom IUPAC Acide3-amino-4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 208°C to 210°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté ≥98%