Learn More
Acide 3-amino-4-méthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11398636
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398636 5 g 5g
11388636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17695.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22237-12-3
Formule moléculaire C7H11BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.43
Numéro MDL MFCD01632201
Clé InChI BKFDOPYYSBQWIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 3-amino-4-methyl-phenyl boronic acid, 3-amino-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-amino-4-methylphenyl, acmc-20agxu, pubchem1745, 3-amino-4-methylphenylboranic acid, 3-amino4methyl phenyl boronic acid
CID PubChem 2737803
Nom IUPAC (-Amino--méthylphényl)acide3-amino-4-méthylphényl)acide boronique
SMILES Cl.CC1=CC=C(C=C1N)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼250°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 150.98
Pourcentage de pureté 98%