Learn More
Acide 3-amino-4-méthylbenzoique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460553 5 g 5g
11470553 25 g 25g
11480553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460553 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12674.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2458-12-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 3-amino-4-méthylbenzoïque est une matière première utilisée en synthèse. Il est également utilisé comme intermédiaire organique, intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable sous la température et les pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2458-12-0
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00007742
Clé InChI XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl, 3-amino-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-9ci, pubchem8194, 3-amino-4-toluic acid, rarechem al bo 1039, h-3 atl 4-oh, h-3 abz 4-me-oh
CID PubChem 75568
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 164°C to 168°C
Quantité 5 g
Beilstein 2082449
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 99%