Learn More
Acide 3-amino-4-méthylbenzoique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lʼacide 3-amino-4-méthylbenzoïque est une matière première utilisée en synthèse. Il est également utilisé comme intermédiaire organique, intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable sous la température et les pressions normales.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-4-methylbenzoic acid |
| Point de fusion | 164°C to 168°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2082449 |
| Informations sur la solubilité | Very soluble in water. |
| Poids de la formule | 151.16 |
| Pourcentage de pureté | 99% |