Learn More
3-amino-4-méthylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15463817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28265.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methylbiphenyl
CAS 80938-67-6
Formule moléculaire C13H13N
Numéro MDL MFCD00270126
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 5-phenyl-o-toluidine, 3-amino-4-methylbiphenyl, 4-methyl-1,1'-biphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenylphenylamine, 1,1'-biphenyl-3-amine, 4-methyl, 4-methylbiphenyl-3-amine, 2-methyl-5-phenyl-aniline
Clé InChI YLKSTPDTTKOSIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1N)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-méthyl-5-phénylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 183.25
CID PubChem 149880
Poids de la formule 183.26
Pourcentage de pureté 98%