Learn More
Acide 3-amino-4-méthylphénylboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15394988 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15394988 1 g 1g
15304998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15394988 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455180010
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 22237-12-3
Formule moléculaire C7H11BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.43
Numéro MDL MFCD01632201
Clé InChI BKFDOPYYSBQWIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 3-amino-4-methyl-phenyl boronic acid, 3-amino-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-amino-4-methylphenyl, acmc-20agxu, pubchem1745, 3-amino-4-methylphenylboranic acid, 3-amino4methyl phenyl boronic acid
CID PubChem 2737803
SMILES Cl.CC1=CC=C(C=C1N)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Point de fusion 250.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC Chlorhydrate d’acide (3-amino-4-méthylphényl)boronique
Poids de la formule 150.98
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement