Learn More
Acide de 3-amino-4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10163672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10163672 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10163672 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW03132DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 849066-52-0
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H8F3NO2S
Numéro MDL MFCD00115029
Quantité 1 g
Synonyme 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl
Clé InChI BPFFXVCOJJGNQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(SC(=C1C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Nom IUPAC 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 287.26
CID PubChem 2740235
Poids de la formule 287.26
Pourcentage de pureté 95%