Learn More
3-Amino-5-(4-chlorophényl)-1,2,4-thiadiazole, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15476527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476527 1 g 1g
15448575 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33674.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89894-30-4
Formule moléculaire C8H6ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 211.667
Numéro MDL MFCD05865131
Clé InChI XVSZVIZTUWVCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazol-3-amine, 1,2,4-thiadiazol-3-amine,5-4-chlorophenyl, acmc-20lrr1, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole, 5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole-3-ylamine
CID PubChem 2794757
Nom IUPAC 5-(4-chlorophényl)-1,2,4-thiadiazol-3-amine
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=NS2)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Quantité 1 g
Poids de la formule 211.67
Pourcentage de pureté 96%