Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylique, TRC
Code produit 30326780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326780 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60477010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Formule moléculaire C6 H5 Cl2 N3 O2
Quantité 10 g
Synonyme 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
SMILES COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
Nom IUPAC 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyl
Poids moléculaire (g/mol) 222.029
Poids de la formule 220.9759