Learn More
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435997 250 mg 250mg
15415997 1 g 1g
15425997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15435997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33202.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1000018-06-3 | C8H8BrN3 | 226.077 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000018-06-3
Formule moléculaire C8H8BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 226.077
Numéro MDL MFCD09864804
Clé InChI BKBSBRJIGMVBFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-methyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-bromo-1-methyl-1h-indazole, acmc-2097ln, 5-bromo-1-methyl-1h-indazole-3-ylamine
CID PubChem 26369215
Nom IUPAC 5-bromo-1-méthylindazol-3-amine
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 226.08
Pourcentage de pureté 97%