Learn More
3-Amino-5-bromo-1H-indazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10371770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10371770 5 g -
10018339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 61272-71-7 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61272-71-7
Formule moléculaire C7H6BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 212.05
Numéro MDL MFCD03426696
Clé InChI OMPYFDJVSAMSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-bromo-1h-indazole, 3-amino-5-bromoindazole, 5-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 5-bromo, 5-bromo-1h-indazole-3-ylamine, pubchem18573, 3-amino-5-bromo-indazole, acmc-1b3h9, 5-bromo-1h-indazole-3-amine
CID PubChem 817910
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indazol-3-amine
SMILES NC1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Specifica
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 237°C to 238°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 212.05
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.