Learn More
3-Amino-5-bromo-1H-indazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426167 1 g 1g
15436167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33351.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 61272-71-7 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61272-71-7
Formule moléculaire C7H6BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 212.05
Numéro MDL MFCD03426696
Clé InChI OMPYFDJVSAMSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-bromo-1h-indazole, 3-amino-5-bromoindazole, 5-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 5-bromo, 5-bromo-1h-indazole-3-ylamine, pubchem18573, 3-amino-5-bromo-indazole, acmc-1b3h9, 5-bromo-1h-indazole-3-amine
CID PubChem 817910
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indazol-3-amine
SMILES NC1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Point de fusion 171°C to 174°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.05
Pourcentage de pureté 97%