Learn More
3-Amino-5-bromo-2-méthoxypyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400628 5 g 5g
15410628 250 mg 250mg
15490618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15400628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54299.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 884495-39-0 | Molecular Formula: C6H7BrN2O | Molecular Weight: 203.039 g/mol
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-amino-5-bromo-2-méthoxypyridine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 884495-39-0
Formule moléculaire C6H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 203.039
Numéro MDL MFCD07368887
Clé InChI HJOOFLFWIISCAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-bromo-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinamine, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methoxy-3-aminopyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-methyloxy-3-pyridinamine, 3-pyridinamine,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyridin-3-ylamine, pubchem17164, acmc-209qtg
CID PubChem 44754869
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthoxypyridin-3-amine
SMILES COC1=NC=C(C=C1N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Point de fusion 53°C to 55°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 203.04
Pourcentage de pureté 96%