Learn More
3-amino-5-bromobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11955231 25 g 25g
11945231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11955231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442660250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 54962-75-3 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54962-75-3
Formule moléculaire C7H5BrF3N
Poids moléculaire (g/mol) 240.02
Clé InChI HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-bromo-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-amino-5-bromo trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-bromo-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-5-bromotrifluorotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine
CID PubChem 2735880
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6970g/mL
Point d’ébullition 220.0°C to 223.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.697
Poids de la formule 240.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.