Learn More
3-Amino-5-bromobenzotrifluorure, TRC
Code produit 30314782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314782 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314782 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6015855G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54962-75-3
Formule moléculaire C7 H5 Br F3 N
Quantité 5 g
Synonyme Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Formule InChI InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
SMILES Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3-bro-5-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 240.0205
Poids de la formule 238.9557