Learn More
Acide 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylique, TRC
Code produit 30323413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323413 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5949901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid
CAS 870997-85-6
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O
Nom IUPAC acide 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylique ;
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
Poids de la formule 215.9534