Learn More
Acide 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| CAS | 870997-85-6 |
| Formule moléculaire | C6H5BrN2O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylique ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.02 |
| Poids de la formule | 215.9534 |