Learn More
3-amino-5-éthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10037839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10037839 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10037839 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00221DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
CAS 1904-24-1
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H9N3
Numéro MDL MFCD08060982
Quantité 1 g
Synonyme 3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl
Clé InChI AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC(N)=NN1
Nom IUPAC 5-éthyl-1H-pyrazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 111.15
CID PubChem 21991095
Poids de la formule 111.15
Pourcentage de pureté 97%