Learn More
3-amino-5-éthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15295998 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15295998 1 g 1g
15206008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15295998 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446710010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1904-24-1 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1904-24-1
Formule moléculaire C5H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 111.15
Numéro MDL MFCD08060982
Clé InChI AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl
CID PubChem 21991095
Nom IUPAC 5-ethyl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES CCC1=CC(N)=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 111.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.