Learn More
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430253 100 g 100g
11410253 5 g 5g
11420253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430253 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11412.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 6126-22-3 | C3H5N3O | 99.093 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6126-22-3
Formule moléculaire C3H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 99.093
Numéro MDL MFCD00022384
Clé InChI QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-hydroxypyrazole, 3-amino-1h-pyrazol-5-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3 2h-one, 3-amino-1,2-dihydropyrazol-5-one, 5-aminopyrazol-3-ol, 5-amino-2h-pyrazol-3-ol, 3-pyrazolin-5-one, 3-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-pyrazol-3-one, 1h-pyrazol-5-ol, 3-amino
CID PubChem 96221
Nom IUPAC 5-amino-1,2-dihydropyrazol-3-one
SMILES C1=C(NNC1=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 507793
Poids de la formule 99.09
Pourcentage de pureté 98%