Learn More
Chlorhydrate d‘acide 3-amino-5-hydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10146433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10146433 1 g Flacon en verre ambré 1g
10560554 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10146433 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07975DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 14206-69-0
Formule moléculaire C7H8ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.60
Numéro MDL MFCD00043420
Clé InChI CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride, ahba hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hcl, 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, hydrochloride, 3-amino-5-carboxyphenol hydrochloride, 3-carboxy-5-hydroxyanilne hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, chloride, 3-amino-5-hydroxybenzoicacidhydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 24229779
Nom IUPAC 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride hydrate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.62
Pourcentage de pureté 95%