Learn More
3-amino-5-iodo-1H-indazole, 95 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-5-iodo-1H-indazole |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 182°C to 188°C |
| Couleur | Blanc à marron |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 259.05 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Amino-5-iodo-1H-indazole
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement