Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10206120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
50 g ; flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10206120 50 g ; flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10206120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161160500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole
Note relative au nom 99%
CAS 16691-43-3
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H4N4S
Numéro MDL MFCD00005231
Quantité 50 g
Synonyme 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
Clé InChI WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Nom IUPAC 5-amino-2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thione
Poids moléculaire (g/mol) 116.14
CID PubChem 2723869
Poids de la formule 116.15
Pourcentage de pureté ≥98.5% (Acid), 98% (HPLC)
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.